missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Mikromol™
Beskrivning
7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 203395-75-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H27 Cl2 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-20-7-5-18(15-21(20)25)28-12-10-27(11-13-28)9-1-2-14-30-19-6-3-17-4-8-23(29)26-22(17)16-19/h3,5-7,15-16H,1-2,4,8-14H2,(H,26,29) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| IUPAC-namn | 7-[4-[4-(3,4-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.38 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?