missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-[4-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivning
7-[4-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deschloro Aripiprazole |
| CAS | 203395-82-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Deschloro Aripiprazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H28 Cl N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 2-Deschloro Aripiprazole, Aripiprazol Imp. D (EP), Aripiprazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?