missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-(4-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivning
7-(4-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one) |
| CAS | 1796928-63-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27H35Cl2N3O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | USP Aripiprazole Related Compound H, Aripiprazole USP Related Compound H |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35Cl2N3O3/c28-23-6-5-7-25(27(23)29)32-15-13-31(14-16-32)12-1-2-17-34-18-3-4-19-35-22-10-8-21-9-11-26(33)30-24(21)20-22/h5-8,10,20H,1-4,9,11-19H2,(H,30,33) |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C(N2CCN(CCCCOCCCCOC3=CC(NC(CC4)=O)=C4C=C3)CC2)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 7-(4-(4-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)butoxy)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?