Learn More
7-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benso[b]furan, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 244.1 |
| Procent renhet | 97% |