missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-[4-(4-Benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-1-[4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butyl]-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[4-(4-Benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-1-[4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butyl]-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 2116542-23-3 |
| Molekylformel | C38H42N4O4S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 7-(4-(4-(Benzo[b]thiophen-4-yl)piperazin-1-yl)butoxy)-1-(4-((2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yl)oxy)butyl)quinolin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C38H42N4O4S/c43-37-14-10-28-8-12-30(26-33(28)39-37)45-24-4-2-18-42-35-27-31(13-9-29(35)11-15-38(42)44)46-23-3-1-17-40-19-21-41(22-20-40)34-6-5-7-36-32(34)16-25-47-36/h5-9,11-13,15-16,25-27H,1-4,10,14,17-24H2,(H,39,43) |
| LEDER | O=C1CCc2ccc(OCCCCN3C(=O)C=Cc4ccc(OCCCCN5CCN(CC5)c6cccc7sccc67)cc34)cc2N1 |
| IUPAC-namn | 7-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy]-1-[4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butyl]quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 650.83 |
| Formel vikt | 650.2927 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?