Läs mer
7-[[4-[Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[2-(4-methoxyphenyl)diazenyl]-2-naphthalenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(2-(4-methoxyphenyl)diazenyl)-2-naphthalenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 298679-54-6 |
| Molekylformel | C29H32ClN9O7S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (E)-Isopropyl 7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-methoxyphenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32ClN9O7S/c1-16(2)46-47(43,44)22-15-17-14-19(6-9-21(17)26(42)25(22)38-37-18-4-7-20(45-3)8-5-18)33-28-34-27(30)35-29(36-28)39(12-10-23(31)40)13-11-24(32)41/h4-9,14-16,42H,10-13H2,1-3H3,(H2,31,40)(H2,32,41)(H,33,34,35,36) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)N=Nc2c(O)c3ccc(Nc4nc(Cl)nc(n4)N(CCC(=O)N)CCC(=O)N)cc3cc2S(=O)(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 7-[[4-[bis(3-amino-3-oxopropyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxyphenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 686.14 |
| Formel vikt | 685.1834 |