missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-[[4-[Bis(3-Amino-3-oxopropyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic Acid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[(4-[Bis(3-Amino-3-oxopropyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 298679-49-9 |
| Molekylformel | C26H25ClN9NaO7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Sodium (E)-7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-methoxyphenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | COC([C@H](N)CSSC[C@@H](N)C(OC)=O)=O |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 666.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?