missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18) |
| Formel vikt | 314.9895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?