missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC

Produktkod. 30009458
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009458 100 mg
30003861 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB680190100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 91713-91-6
Molekylformel C15 H10 Br N O2
Molekylvikt (g/mol) 316.15
Synonym 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, AHR 10240
IUPAC-namn 7-(4-bromobenzoyl)-1,3-dihydroindol-2-one
LEDER Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18)
Formel vikt 314.9895
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.