Läs mer
7-(4-Bromobenzoyl)indolin-2-one (Bromfenac Lactam), Mikromol™
Beskrivning
7-(4-Bromobenzoyl)indolin-2-one (Bromfenac Lactam)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 91713-91-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 Br N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, AHR 10240 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18) |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23 |
| IUPAC-namn | 7-(4-bromobenzoyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Visa mer |