missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-(4-Bromobutoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Bromobutoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 1427053-44-8 |
| Molekylformel | C13H6D8BrNO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 7-(4-Bromobutoxy)-quinoline-2(1H)-one-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)/i1D2,2D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(4-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutoxy)-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.21 |
| Formel vikt | 303.071 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?