Läs mer
7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone, Mikromol™
Produktkod. 30050237
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050237 25 mg
1 options
Produktkod. 30050237 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0961.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aripiprazole Bromo Impurity
CAS 203395-59-9
Analyt- eller komponentnamn Aripiprazole Bromo Impurity
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 Br N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
LEDER BrCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 7-(4-bromobutoxy)-1H-quinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 296.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 295.0208 g/mol