Läs mer
7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Mikromol™
Beskrivning
7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| CAS | 129722-34-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 Br N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16) |
| LEDER | BrCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Visa mer |