Läs mer
7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 297.0364 |
| Procent renhet | >95% |