missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-(4-Bromobutoxy)-quinoline-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aripiprazole Bromo Impurity |
| CAS | 203395-59-9 |
| Molekylformel | C13 H14 Br N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-, 7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16) |
| LEDER | BrCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(4-bromobutoxy)-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.16 |
| Formel vikt | 295.0208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?