Läs mer
7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 253.087 |