Läs mer
7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 251.0713 |