Läs mer
7,4'-Di-O-methylapigenin, MedChemExpress
Beskrivning
The compound 7,4'-Di-O-methylapigenin may be partly responsible for the reported antifungal activity of C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,4'-Di-O-methylapigenin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5128-44-9 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 2 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14O5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 4',7-Dimethoxy-5-Hydroxyflavone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (16.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble) |
| Visa mer |