Läs mer
7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Mikromol™
Beskrivning
7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| CAS | 952308-47-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 I N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-iodobutoxy)-, 3,4-Dihydro-7-(4-iodobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16INO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16) |
| LEDER | ICCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(4-iodobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Visa mer |