missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7,7’-[(1,4-Butanediyl)bis(oxy)]bis-2(1H)quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,7'-[(1,4-Butanediyl)bis(oxy)]bis-2(1H)quinolinone |
| CAS | 2116542-19-7 |
| Molekylformel | C22 H20 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-[4-[(2-Oxo-1H-quinolin-7-yl)oxy]butoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole Impurity-12 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20N2O4/c25-21-9-5-15-3-7-17(13-19(15)23-21)27-11-1-2-12-28-18-8-4-16-6-10-22(26)24-20(16)14-18/h3-10,13-14H,1-2,11-12H2,(H,23,25)(H,24,26) |
| LEDER | O=C1Nc2cc(OCCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)ccc2C=C1 |
| IUPAC-namn | 7-[4-[(2-oxo-1H-quinolin-7-yl)oxy]butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.405 |
| Formel vikt | 376.142 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?