Läs mer
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimetan, 98 %
Produktkod. 11419692
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419692 25 g 25g
11409692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419692 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10779.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204,192 g/mol
7,7,8,8-tetracyanokinodimetan är en elektronacceptormolekyl som används för att bilda laddningsöverföringssupraledare. Det är en effektiv katalysator som används för a-klorering av karboxylsyror med användning av klorsulfonsyra; närvaron av TCNQ hämmar konkurrerande friradikalklorering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7,7,8,8-Tetracyanokinodimetan är en elektronacceptormolekyl som används för att bilda laddningsöverföringssupraledare. Det är en effektiv katalysator som används för ɑ-klorering av karboxylsyror med användning av klorsulfonsyra; närvaron av TCNQ hämmar konkurrerande friradikalklorering.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1518-16-7
Molekylformel C12H4N4
Molekylvikt (g/mol) 204.192
MDL-nummer MFCD00011664
InChI-nyckel PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
PubChem CID 73697
ChEBI CHEBI:52445
IUPAC-namn 2-[4-(dicyanometyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril
LEDER C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Smältpunkt ∼288 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 611604
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 204.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.