Läs mer
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimetan, 98 %
Produktkod. 10503324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503324 1 g Glasflaska 1g
10657142 5 g Glasflaska 5g
10636762 10 g Glasflaska 10g
10668894 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10503324 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169360010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1518-16-7
Molekylformel C12H4N4
Molekylvikt (g/mol) 204.19
MDL-nummer MFCD00011664
InChI-nyckel PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
PubChem CID 73697
ChEBI CHEBI:52445
IUPAC-namn 2-[4-(dicyanometyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril
LEDER C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 287 °C till 289 °C
Färg Brun-orange till grön
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Fieser 01,1136; 12,464
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i acetomitril, tetrahydrofuran och dioxan
Formel vikt 204.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.