Läs mer
7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone (~70%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone |
| CAS | 1159977-23-7 |
| Molekylformel | C21H14O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14O8/c1-29-13-4-2-3-9-15(13)21(28)17-16(18(9)25)19(26)10-5-8(12(24)7-22)6-11(23)14(10)20(17)27/h2-6,22-23,25,28H,7H2,1H3 |
| LEDER | COC1=CC=CC2=C1C(=C3C(=C2O)C(=O)C4=CC(=CC(=C4C3=O)O)C(=O)CO)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.33 |