Läs mer
7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine 1,4-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine 1,4-Dioxide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O2/c17-15-1-2-16(18)13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2 |
| Formel vikt | 243.1008 |