Läs mer
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoracetyl)-6,10-metan-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin (N-(Trifluoracetyl)vareniklin), Mikromol™
Produktkod. 17993136
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17993136 25 mg
1 options
Produktkod. 17993136 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3380.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoracetyl)-6,10-metano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazapinen (N-(Trifluoracetyl)vareniklin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Varenicline Impurity 16
CAS 230615-70-0
Analyt- eller komponentnamn Varenicline Impurity 16
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 F3 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone, 7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-8H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-8-yl)ethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
LEDER FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Molekylvikt (g/mol) 307.2705
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 307,0932 g/mol