Läs mer
7,8-Dehydro Pregnenolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,8-Dehydro Pregnenolone |
| CAS | 1158830-87-5 |
| Molekylformel | C21H30O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3beta,9beta)-3-Hydroxy-pregna-5,7-dien-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,15,17-19,23H,6-12H2,1-3H3/t15-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | 1-[(3S,9S,10R,13S,14R,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vikt | 314.2246 |