missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7,8-Diaminopelargonic Acid Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30138442
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30138442 5 mg -
30132482 2.5 mg 2.5mg
30008110 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4165505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 951786-35-9
Molekylformel C9 H20 N2 O2 . 2 H Cl
Molekylvikt (g/mol) 261.19
Synonym (7R,8S)-7,8-Diaminononanoic Acid Hydrochloride
IUPAC-namn (7R,8S)-7,8-diaminononanoic acid;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.C[C@H](N)[C@H](N)CCCCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7,8-Diaminopelargonic acid dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2.2ClH/c1-7(10)8(11)5-3-2-4-6-9(12)13;;/h7-8H,2-6,10-11H2,1H3,(H,12,13);2*1H/t7-,8+;;/m0../s1
Formel vikt 260.1058
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.