Läs mer
7,8-Didehydrocholesterol Acetate, TRC
Produktkod. 30368899
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30368899 1 g
1 options
Produktkod. 30368899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4395351G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,8-Didehydrocholesterol Acetate
CAS 1059-86-5
Molekylformel C29H46O2
Kvantitet 1 g
Synonym 3β-Acetoxycholesta-5,7-diene, 7,8-Didehydrocholesteryl acetate, 7-Dehydrocholesterol acetate, 7-Dehydrocholesteryl acetate, Cholesta-5,7-dien-3β-yl acetate, NSC 226869
InChI formel InChI=1S/C29H46O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10-11,19-20,23,25-27H,7-9,12-18H2,1-6H3
LEDER O1CCN(CC1)CC2C(=O)c3c(CC2)nc(C)c3CC
Molekylvikt (g/mol) 426.67