missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7,8-Dihydro-1-naphthalenol, TRC

Produktkod. 30009551
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009551 1 g
30010403 250 mg
17903135 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4511301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51927-48-1
Molekylformel C10 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Synonym 1-Naphthalenol, 7,8-dihydro-, 1-Naphthol, 7,8-dihydro- (6CI), 7,8-Dihydro-1-naphthalenol, 7,8-Dihydro-1-naphthol, 8-Hydroxy-1,2-dihydronaphthalene, 7,8-Dihydronaphthalen-1-ol
IUPAC-namn 7,8-dihydronaphthalen-1-ol
LEDER Oc1cccc2C=CCCc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1,3-5,7,11H,2,6H2
Formel vikt 146.0732
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.