Läs mer
7,8-Dihydro-L-biopterin, MedChemExpress
Produktkod. 16482668
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482668 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16482668 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008646
MedChemExpress 7,8-Dihydro-L-biopterin is an oxidation product of tetrahydrobiopterin.
7,8-Dihydro-L-biopterin is an oxidation product of tetrahydrobiopterin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,8-Dihydro-L-biopterin
CAS 6779-87-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H13N5O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (627.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (25.08 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1N=C(N)NC2=C1N=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)CN2
Molekylvikt (g/mol) 239.23
Formel vikt 239.23
Procent renhet 96.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism