Läs mer
7,8-Dihydronaphthalen-1-ol, Mikromol
Produktkod. 30461301
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461301 25 mg
1 options
Produktkod. 30461301 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1403.190025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7,8-Dihydronaphthalen-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
CAS 51927-48-1
Analyt- eller komponentnamn 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Naphthalenol, 7,8-dihydro-, 1-Naphthol, 7,8-dihydro- (6CI), 7,8-Dihydro-1-naphthalenol, 7,8-Dihydro-1-naphthol, 8-Hydroxy-1,2-dihydronaphthalene, 7,8-Dihydronaphthalen-1-ol
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1,3-5,7,11H,2,6H2
Lösningstyp Neat
LEDER Oc1cccc2C=CCCc12
IUPAC-namn 7,8-dihydronaphthalen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 146.0732 g/mol