Läs mer
7,8-Dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine, Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,8-Dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine, Hydrobromide |
| CAS | 113853-92-2 |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 . Br H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1H-2-Benzazepine-7,8-diol, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrobromide (1:1), 1H-2-Benzazepine-7,8-diol, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrobromide (9CI), 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepine-7,8-diol hydrobromide, 2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dihydroxy-1H-2-benzazepine hydrobromide, 7,8-Dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.BrH/c12-9-4-7-2-1-3-11-6-8(7)5-10(9)13;/h4-5,11-13H,1-3,6H2;1H |
| LEDER | Br.Oc1cc2CCCNCc2cc1O |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.13 |
| Formel vikt | 259.0208 |