Läs mer
7,8-dihydroxy-4-metylkumarin, 97 %
Produktkod. 11426810
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426810 500 mg 500mg
11436810 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426810 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14069.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2107-77-9 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Kan användas som en fluorescerande sensor för att övervaka förbrukningen av en borsyra i en Suzuki-korskopplingsreaktion. Använd en långvågig UV-lampa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2107-77-9
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00016972
InChI-nyckel NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,8-dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-methyldaphnetin, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyldaphnetine, 4-methyl-7,8-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 7,8-dihydroxy-4-methyl, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2-benzopyrone
PubChem CID 5355836
LEDER CC1=CC(=O)OC2=C(O)C(O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Smältpunkt 241°C to 244°C
Kvantitet 500 mg
Beilstein 177613
Känslighet Light sensitive
IUPAC-namn 7,8-dihydroxi-4-metyl-2H-kromen-2-on
Formel vikt 192.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.