Läs mer
7,8-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16415457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16415457 50 mg
1 options
Produktkod. 16415457 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW013372
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 7,8-Dihydroxyflavone is a potent and selective TrkB agonist that mimics the physiological actions of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Displays therapeutic efficacy toward various neurological diseases.
7,8-Dihydroxyflavone is a potent and selective TrkB agonist that mimics the physiological actions of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Displays therapeutic efficacy toward various neurological diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,8-Dihydroxyflavone
CAS 38183-03-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=C(O)C(O)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.24
Procent renhet 99.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration