Läs mer
Tocris Bioscience™ 7,8-Dihydroxyflavone
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18003852
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18003852 10 mg
18076002 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18003852 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3826/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TrkB agonist
Tyrosine kinase receptor B (TrkB) agonist that binds to the extracellular domain of the receptor (Kd = 320 nM). Inhibits glutamate-triggered apoptosis in hippocampal neurons in vitro and in vivo. Exhibits neuroprotective effects in an HD mouse model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38183-03-8
Molekylformel C15H10O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7, 8-Dihydroxyflavone
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 254.24
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 254.24