Läs mer
7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine |
| CAS | 95469-38-8 |
| Molekylformel | C12 H17 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1H-2-Benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, 2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-1H-2-benzazepine, 7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine, 7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-14-11-6-9-4-3-5-13-8-10(9)7-12(11)15-2/h6-7,13H,3-5,8H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CCCNCc2cc1OC |
| IUPAC-namn | 7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.1259 |