Läs mer
7,8-epoxi-vitamin D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,8-Epoxy-vitamin D3 |
| CAS | 89231-90-3 |
| Molekylformel | C27 H44 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3β,5Z,7R,8α)-7,8-Epoxy-9,10-secocholesta-5,10(19)-dien-3-ol, Spiro[4H-indene-4,2'-oxirane] 9,10-Secocholesta-5,10(19)-dien-3-ol Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-20(4)23-12-13-24-26(23,5)14-7-15-27(24)25(29-27)17-21-16-22(28)11-10-19(21)3/h17-18,20,22-25,28H,3,6-16H2,1-2,4-5H3/b21-17-/t20-,22+,23-,24-,25-,26-,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@H]2[C@]1(C)CCC[C@@]23O[C@@H]3\C=C/4\C[C@@H](O)CCC4=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.64 |
| Formel vikt | 400.3341 |