Läs mer
Molecular Probes™ 7-AAD (7-aminoaktinomycin D)
Description
7-aminoaktinomycin D (7-AAD) är en fluorescerande interkalator som genomgår ett spektralskifte vid association med DNA. 7-AAD/DNA-komplex kan exciteras av 488 nm-lasern och har ett emissionsmaxima på 647 nm, vilket gör denna nukleinsyrafärgning användbar för flerfärgsfluorescensmikroskopi och flödescytometri. 7-AAD verkar generellt uteslutas från levande celler, men kan användas med celler som har fixerats och permeabiliserats. 7-AAD har använts för cellcykelanalys genom flödescytometri. 7-AAD binder också selektivt till GC-regioner av DNA vilket ger ett distinkt bandmönster i polytenkromosomer och kromatin för användning i kromosombandningsstudier.
För att göra en koncentrerad stamlösning från 1 2 –mM, lös upp 7-AAD i antingen högkvalitativt vattenfritt DMSO eller DMF. Förvaras fryst, torkat och skyddat från ljus.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska med 7-AAD (1 mg). Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 488 nm |
| Typ av färg | Cellogenomtränglig |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer |
| Kvantitet | 1 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Emission | 647 nm |
| Form | Solid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Show More |