Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ 7-AAD Viability Staining Solution
Produktkod. 15239004
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Innehåller azid
Produktkod. 15239004
Brand: Invitrogen™ 00699350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller azid
Färdig att använda lösning för uteslutning av icke-viabla celler i flödescytometrisk analys. Kan användas i kombination med PE- och FITC-konjugerade antikroppar i 2-färgsanalys. Fördelen med 7-AAD framför PI är att det finns minimal spektral överlappning mellan dessa utsläpp.
Fluorescens detekteras i det bortre röda området av spektrumet (650nm långpassfilter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Viabilitetsfärgningslösning
Typ av färg Cellogenomtränglig
Emission ⁄535 617
Produktlinje eBioscience
Kvantitet 2 ml