missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Acetamido-1,3,5-trimethyladamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Acetamido-1,3,5-trimethyladamantane |
| CAS | 15210-64-7 |
| Molekylformel | C15H25NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Acetamido-3,5,7-trimethyladamantane, N-(3,5,7-Trimethyl-1-adamantyl)acetamide, N-(3,5,7-Trimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO/c1-11(17)16-15-8-12(2)5-13(3,9-15)7-14(4,6-12)10-15/h5-10H2,1-4H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(=O)NC12CC3(C)CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | N-(3,5,7-trimethyl-1-adamantyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.37 |
| Formel vikt | 235.1936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?