Läs mer
7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one, Mikromol™
Produktkod. 30050147
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050147 25 mg
1 options
Produktkod. 30050147 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0294.500025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 52751-48-1
Analyt- eller komponentnamn 7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C14H12O5/c1-7(15)13-8(2)18-12-6-10(19-9(3)16)4-5-11(12)14(13)17/h4-6H,1-3H3
LEDER CC(=O)Oc1ccc2C(=O)C(=C(C)Oc2c1)C(=O)C
IUPAC-namn (3-acetyl-2-methyl-4-oxochromen-7-yl) acetate
Molekylvikt (g/mol) 260.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 260.0685 g/mol