Läs mer
7-Acetyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 7-Acetyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine |
| CAS | 53944-40-4 |
| Molekylformel | C14H9NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 7-Acetyl-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO3/c1-8(16)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-15-14(10)18-12/h2-7H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-acetylchromeno[2,3-b]pyridin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.23 |
| Formel vikt | 239.0582 |