missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Acetyl Paclitaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Acetyltaxol |
| CAS | 92950-39-5 |
| Molekylformel | C49 H53 N O15 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-4,6,12b-tris(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 4,6,12b-tris(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 7-Acetyltaxol, Paclitaxel Imp L (EP), Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-4,6,12b-tris(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 4,6,12b-tris(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 7-Acetyltaxol, Paclitaxel Imp L (EP), Paclitaxel Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C49H53NO15/c1-26-33(63-45(58)38(54)37(30-17-11-8-12-18-30)50-43(56)31-19-13-9-14-20-31)24-49(59)42(64-44(57)32-21-15-10-16-22-32)40-47(7,41(55)39(62-28(3)52)36(26)46(49,5)6)34(61-27(2)51)23-35-48(40,25-60-35)65-29(4)53/h8-22,33-35,37-40,42,54,59H,23-25H2,1-7H3,(H,50,56)/t33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,42-,47+,48-,49+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,9,12-triacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1-hydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 895.94 |
| Formel vikt | 895.3415 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?