Läs mer
7-ADCA Pivalamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-ADCA Pivalamide |
| CAS | 146794-70-9 |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O4 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-[(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-7-[(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-7-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (7-ADCA pivalamide), Cefalexin Monohydrate Imp. E (EP), Cefradine Imp. G (EP), Cephalexin Impurity E (Cefradine EP Impurity G) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O4S/c1-6-5-20-10-7(14-12(19)13(2,3)4)9(16)15(10)8(6)11(17)18/h7,10H,5H2,1-4H3,(H,14,19)(H,17,18)/t7-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)C(C)(C)C)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-(2,2-dimethylpropanoylamino)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.36 |
| Formel vikt | 298.0987 |