missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Allyl-7,8-dihydro-8-oxoguanosine(Loxoribine), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Allyl-7,8-dihydro-8-oxoguanosine |
| CAS | 121288-39-9 |
| Molekylformel | C13 H17 N5 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N5O6/c1-2-3-17-6-9(15-12(14)16-10(6)22)18(13(17)23)11-8(21)7(20)5(4-19)24-11/h2,5,7-8,11,19-21H,1,3-4H2,(H3,14,15,16,22)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=NC2=C(N(CC=C)C(=O)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7-prop-2-enyl-1H-purine-6,8-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.3 |
| Formel vikt | 339.1179 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?