missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione Hydrochloride |
| CAS | 15544-53-3 |
| Molekylformel | C9H8ClN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, hydrochloride (1:1), 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, monohydrochloride (8CI), 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2.ClH/c10-5-3-6(11)9(14)8-4(5)1-2-7(13)12-8;/h1-3,10H,11H2,(H,12,13);1H |
| LEDER | Cl.NC1=CC(=N)C2=C(NC(=O)C=C2)C1=O |
| IUPAC-namn | 7-amino-5-imino-1H-quinoline-2,8-dione;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.63 |
| Formel vikt | 225.0305 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?