Läs mer
7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30050827
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050827 25 mg
1 options
Produktkod. 30050827 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0885.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
CAS 172426-88-9
Analyt- eller komponentnamn 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H13 F N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H13FN2O4/c1-21-13-10(16)9(15)4-7-11(13)17(6-2-3-6)5-8(12(7)18)14(19)20/h4-6H,2-3,16H2,1H3,(H,19,20)
LEDER COc1c(N)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O
IUPAC-namn 7-amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 292.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 292.0859 g/mol