Läs mer
7-Amino-3-(1,2,3-triazol-5-ylthiomethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-ACA Triazole |
| CAS | 37539-03-0 |
| Molekylformel | C10 H11 N5 O3 S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ylthio)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-8-oxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ylthio)methyl]-, (6R-trans)-, 1H-1,2,3-Triazole, 5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid deriv., 7-Amino-3-(1,2,3-triazol-5-ylthiomethyl)-3-cephem-4-carboxylic acid, Cefatrizine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N5O3S2/c11-6-8(16)15-7(10(17)18)4(3-20-9(6)15)2-19-5-1-12-14-13-5/h1,6,9H,2-3,11H2,(H,17,18)(H,12,13,14)/t6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3c[nH]nn3 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1H-triazol-4-ylsulfanylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.36 |
| Formel vikt | 313.0303 |