Läs mer
7-Amino-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Amino-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 24209-38-9 |
| Molekylformel | C10 H12 N6 O3 S2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 7-Amino-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-AMTCA, (6R-trans)-7-Amino-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-(1-Methyltetrazol-5-ylthiomethyl)-7-amino-3-cephem-4-carboxylic Acid, 7-Amino-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N6O3S2/c1-15-10(12-13-14-15)21-3-4-2-20-8-5(11)7(17)16(8)6(4)9(18)19/h5,8H,2-3,11H2,1H3,(H,18,19)/t5-,8-/m1/s1 |
| LEDER | Cn1nnnc1SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-amino-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.37 |
| Formel vikt | 328.0412 |