Läs mer
7-Amino-3-cephem-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Amino-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 36923-17-8 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6R-trans)-7-Amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3S/c8-4-5(10)9-3(7(11)12)1-2-13-6(4)9/h1,4,6H,2,8H2,(H,11,12)/t4-,6-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H]1[C@H]2SCC=C(N2C1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.22 |
| Formel vikt | 200.0256 |